3-Ethyl-2-iodotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30116-10G OR30116-25G OR30116-1G OR30116-5G OR30116-50G
APOSOR30116-10GEA 111 EUR
APOSOR30116-10G APOSOR30116-25G APOSOR30116-1G APOSOR30116-5G APOSOR30116-50G
3-Ethyl-2-iodotoluene
3-Ethyl-2-iodotoluene
Formule: C₉H₁₁I
Kookpunt: 118…120 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052855
CAS nummer: 175277-95-9