tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301162-1G OR301162-250MG
APOSOR301162-1GEA 80.4 EUR
APOSOR301162-1G APOSOR301162-250MG
tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate 97%
tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08685931
CAS nummer: 886766-28-5