4-Bromo-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR301166-1G
OR301166-250MG
APOSOR301166-1GEA
0
EUR
APOSOR301166-1G
APOSOR301166-250MG
4-Bromo-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-Bromo-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule:
C₈H₇BrN₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD15529172 CAS nummer: 1014613-64-9 |