5-Methylpicolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301172-1G OR301172-5G
APOSOR301172-1GEA 0 EUR
APOSOR301172-1G APOSOR301172-5G
5-Methylpicolinic acid
5-Methylpicolinic acid
Formule: C₇H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01704358
CAS nummer: 4434-13-3