7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301174-1G OR301174-5G
APOSOR301174-1GEA 45.4 EUR
APOSOR301174-1G APOSOR301174-5G
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09265710
CAS nummer: 76006-11-6