2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30118-1G OR30118-250MG OR30118-500MG
APOSOR30118-1GEA 277 EUR
APOSOR30118-1G APOSOR30118-250MG APOSOR30118-500MG
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Formule: C₁₀H₁₁N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052864
CAS nummer: 95881-22-4