Isonicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Pyridinecarbonitrile, Pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyanopyridine
OR301182-100G OR301182-500G OR301182-1KG
APOSOR301182-100GEA 29.2 EUR
APOSOR301182-100G APOSOR301182-500G APOSOR301182-1KG
Isonicotinonitrile
Isonicotinonitrile
Formule: C₆H₄N₂
Smeltpunt: 76…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006417
CAS nummer: 100-48-1
EINECS: 202-856-2