2,3-Dichlorothiophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30119-100G OR30119-25G OR30119-5G
APOSOR30119-100GEA 0 EUR
APOSOR30119-100G APOSOR30119-25G APOSOR30119-5G
2,3-Dichlorothiophenol
2,3-Dichlorothiophenol
Formule: C₆H₄Cl₂S
Kookpunt: 96…98 °C/0,5mmHg
Smeltpunt: 54…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041420
CAS nummer: 17231-95-7