2-Bromo-6-chloropyrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR301196-1G OR301196-5G
APOSOR301196-1GEA 131 EUR
APOSOR301196-1G APOSOR301196-5G
2-Bromo-6-chloropyrazine 98%
2-Bromo-6-chloropyrazine
Formule: C₄H₂BrClN₂
MW: 193.4291 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08752648
CAS nummer: 916791-07-6