1-Amino-2-methylpropan-2-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR301207-25G OR301207-5G
APOSOR301207-25GEA 0 EUR
APOSOR301207-25G APOSOR301207-5G
1-Amino-2-methylpropan-2-ol 98%
1-Amino-2-methylpropan-2-ol
Formule: C₄H₁₁NO
Smeltpunt: 151 °C
Dichtheid: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01697283
CAS nummer: 2854-16-2
UN: 2735
ADR: 8,III