1-Methylpiperazin-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR301209-1G
OR301209-5G
OR301209-250MG
APOSOR301209-1GEA
65.8
EUR
APOSOR301209-1G
APOSOR301209-5G
APOSOR301209-250MG
1-Methylpiperazin-2-one 95%
1-Methylpiperazin-2-one
Formule:
C₅H₁₀N₂O Kookpunt: 134…137 °C/0,5mmHg Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00102572 CAS nummer: 59702-07-7 |