2-(Chloromethyl)oxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301217-1G OR301217-250MG
APOSOR301217-1GEA 101 EUR
APOSOR301217-1G APOSOR301217-250MG
2-(Chloromethyl)oxazole
2-(Chloromethyl)oxazole
Formule: C₄H₄ClNO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04114926
CAS nummer: 185246-17-7