4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301233-1G OR301233-5G OR301233-25G
APOSOR301233-1GEA 86.2 EUR
APOSOR301233-1G APOSOR301233-5G APOSOR301233-25G
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846313
CAS nummer: 29274-28-0