4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301234-10G OR301234-25G OR301234-5G
APOSOR301234-10GEA 80.4 EUR
APOSOR301234-10G APOSOR301234-25G APOSOR301234-5G
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870058
CAS nummer: 871836-51-0