2-Amino-4-bromopyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromopyrimidin-2-amine
OR301239-1G OR301239-5G
APOSOR301239-1GEA 86.2 EUR
APOSOR301239-1G APOSOR301239-5G
2-Amino-4-bromopyrimidine
2-Amino-4-bromopyrimidine
Formule: C₄H₄BrN₃
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999168
CAS nummer: 343926-69-2