5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301240-25G OR301240-5G
APOSOR301240-25GEA 243 EUR
APOSOR301240-25G APOSOR301240-5G
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00496793
CAS nummer: 37131-87-6