2-Amino-5-bromo-3-pyridinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301243-25G OR301243-5G OR301243-100G
APOSOR301243-25GEA 221 EUR
APOSOR301243-25G APOSOR301243-5G APOSOR301243-100G
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol 98%
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol
Formule: C₅H₅BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09744143
CAS nummer: 39903-01-0
EINECS: 689-734-6