N-Boc-N-methylethylenediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR301251-1G OR301251-5G
APOSOR301251-1GEA 22 EUR
APOSOR301251-1G APOSOR301251-5G
N-Boc-N-methylethylenediamine
N-Boc-N-methylethylenediamine
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Dichtheid: 0,975 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01317789
CAS nummer: 121492-06-6
UN: 2735
ADR: 8,III