4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR301252-25G OR301252-100G
APOSOR301252-25GEA 166 EUR
APOSOR301252-25G APOSOR301252-100G
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
Formule: C₅H₆N₂O
Smeltpunt: 145…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053575
CAS nummer: 3524-87-6