6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301253-100G OR301253-25G OR301253-5G
APOSOR301253-100GEA 161 EUR
APOSOR301253-100G APOSOR301253-25G APOSOR301253-5G
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formule: C₅H₆ClN₃
Smeltpunt: 189…191 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07782029
CAS nummer: 1749-68-4