4-Nitro-7-azaindole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR301264-1G OR301264-5G
APOSOR301264-1GEA 78.9 EUR
APOSOR301264-1G APOSOR301264-5G
4-Nitro-7-azaindole 98%
4-Nitro-7-azaindole
Formule: C₇H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07778365
CAS nummer: 83683-82-3