5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR301271-1G OR301271-5G
APOSOR301271-1GEA 22 EUR
APOSOR301271-1G APOSOR301271-5G
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₄BrIN₂
Smeltpunt: 234…239 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779519
CAS nummer: 757978-18-0