4-Bromo-3-iodo-7-azaindole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR301273-1G OR301273-250MG OR301273-5G
APOSOR301273-1GEA 132 EUR
APOSOR301273-1G APOSOR301273-250MG APOSOR301273-5G
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole 95+%
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole
Formule: C₇H₄BrIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09880123
CAS nummer: 1000340-34-0