4-Chloro-2-iodoanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-chloro-2-iodo-1-methoxybenzene
OR30128-100G OR30128-25G
APOSOR30128-100GEA 196 EUR
APOSOR30128-100G APOSOR30128-25G
4-Chloro-2-iodoanisole
4-Chloro-2-iodoanisole
Formule: C₇H₆ClIO
Kookpunt: 133…135 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052858
CAS nummer: 52807-27-9