4-Methyl-5-nitro-1H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR301286-1G OR301286-250MG
APOSOR301286-1GEA 86.2 EUR
APOSOR301286-1G APOSOR301286-250MG
4-Methyl-5-nitro-1H-indole
4-Methyl-5-nitro-1H-indole
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11035915
CAS nummer: 165250-69-1