2-Chloro-3,5-diiodo-4-pyridinamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR301296-1G OR301296-5G
APOSOR301296-1GEA 271 EUR
APOSOR301296-1G APOSOR301296-5G
2-Chloro-3,5-diiodo-4-pyridinamine 95%
2-Chloro-3,5-diiodo-4-pyridinamine
Formule: C₅H₃ClI₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12498707
CAS nummer: 1171919-00-8