(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3013-1G OR3013-25G OR3013-5G
APOSOR3013-1GEA 38 EUR
APOSOR3013-1G APOSOR3013-25G APOSOR3013-5G
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Formule: C₈H₁₁NO
Kookpunt: 160 °C/17mmHg
Smeltpunt: 57…63 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00239405
CAS nummer: 56613-81-1
UN: 3259
ADR: 8,III