2,6-Dimethylbenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30130-25G OR30130-5G
APOSOR30130-25GEA 40.9 EUR
APOSOR30130-25G APOSOR30130-5G
2,6-Dimethylbenzonitrile
2,6-Dimethylbenzonitrile
Formule: C₉H₉N
Smeltpunt: 88…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037166
CAS nummer: 6575-13-9
EINECS: 229-503-5