6-Bromo-1-indanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301319-100G OR301319-25G
APOSOR301319-100GEA 158 EUR
APOSOR301319-100G APOSOR301319-25G
6-Bromo-1-indanone
6-Bromo-1-indanone
Formule: C₉H₇BrO
Smeltpunt: 111…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179286
CAS nummer: 14548-39-1