Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR301331-100MG OR301331-1G OR301331-250MG
APOSOR301331-100MGEA 301 EUR
APOSOR301331-100MG APOSOR301331-1G APOSOR301331-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870762
CAS nummer: 697739-13-2