Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
OR30134-1G OR30134-25G OR30134-5G
APOSOR30134-1GEA 51.2 EUR
APOSOR30134-1G APOSOR30134-25G APOSOR30134-5G
Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₆H₆O₂S
Kookpunt: 94…96 °C/14mmHg
Dichtheid: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016895
CAS nummer: 5380-42-7
EINECS: 226-371-0