2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301342-1G OR301342-250MG
APOSOR301342-1GEA 762 EUR
APOSOR301342-1G APOSOR301342-250MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Formule: C₆H₁₁NO
Kookpunt: 187 °C
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14586455
CAS nummer: 220290-68-6