1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
OR301345-1G OR301345-250MG
APOSOR301345-1GEA 497 EUR
APOSOR301345-1G APOSOR301345-250MG
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28139317
CAS nummer: 38674-21-4