tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-butyl N-(3-hydroxycyclobutyl)carbamate, tert-Butyl (3-hydroxycyclobutyl)carbamate
OR301347-1G OR301347-250MG
APOSOR301347-1GEA 29.2 EUR
APOSOR301347-1G APOSOR301347-250MG
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Formule: C₉H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11501030
CAS nummer: 154748-63-7