3-Methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301351-5G OR301351-25G
APOSOR301351-5GEA 57 EUR
APOSOR301351-5G APOSOR301351-25G
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₈O₃
Smeltpunt: 58…63 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD09842435
CAS nummer: 28562-68-7