7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301354-1G OR301354-5G
APOSOR301354-1GEA 55.5 EUR
APOSOR301354-1G APOSOR301354-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formule: C₉H₁₀BrN
Smeltpunt: 68…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08544270
CAS nummer: 114744-51-3