Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301365-1G OR301365-5G OR301365-10G
APOSOR301365-1GEA 23.4 EUR
APOSOR301365-1G APOSOR301365-5G APOSOR301365-10G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Formule: C₆H₁₀O₄S
Smeltpunt: 190…194 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03102802
CAS nummer: 64096-87-3