Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301381-250MG OR301381-1G OR301381-5G
APOSOR301381-250MGEA 52.6 EUR
APOSOR301381-250MG APOSOR301381-1G APOSOR301381-5G
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₄BNO₂S
Smeltpunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD10697440
CAS nummer: 1086111-09-2