3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3015-100G OR3015-25G OR3015-5G
APOSOR3015-100GEA 125 EUR
APOSOR3015-100G APOSOR3015-25G APOSOR3015-5G
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₇N₃
Kookpunt: 213 °C/14mmHg
Smeltpunt: 45…47 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075180
CAS nummer: 31230-17-8