Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3016-25G OR3016-5G
APOSOR3016-25GEA 43.8 EUR
APOSOR3016-25G APOSOR3016-5G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₆H₅ClO₄S₂
Smeltpunt: 61…64 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00068160
CAS nummer: 59337-92-7
UN: 3261
ADR: 8,III