4-Chloro-5-nitrophthalimide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30160-1G OR30160-250MG
APOSOR30160-1GEA 117 EUR
APOSOR30160-1G APOSOR30160-250MG
4-Chloro-5-nitrophthalimide
4-Chloro-5-nitrophthalimide
Formule: C₈H₃ClN₂O₄
Smeltpunt: 201…203 °C
Dichtheid: 1,725 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052331
CAS nummer: 6015-57-2