4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
OR30164-25G OR30164-5G
APOSOR30164-25GEA 84.7 EUR
APOSOR30164-25G APOSOR30164-5G
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201.63 g/mol
Smeltpunt: 107…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052337
CAS nummer: 49584-26-1
UN: 3261
ADR: 8 III