3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3017-25G OR3017-5G OR3017-1G
APOSOR3017-25GEA 233 EUR
APOSOR3017-25G APOSOR3017-5G APOSOR3017-1G
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid 98%
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₅
Smeltpunt: 244…247 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075676
CAS nummer: 182163-96-8