3-Chlorophenyl isothiocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30186-25G OR30186-5G
APOSOR30186-25GEA 184 EUR
APOSOR30186-25G APOSOR30186-5G
3-Chlorophenyl isothiocyanate 97%
3-Chlorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄ClNS
Kookpunt: 249…250 °C
Dichtheid: 1,281 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004805
CAS nummer: 2392-68-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II