3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine, 5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
OR3019-1G OR3019-250MG
APOSOR3019-1GEA 38 EUR
APOSOR3019-1G APOSOR3019-250MG
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Formule: C₇H₇N₃O
Smeltpunt: 124…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082696
CAS nummer: 96799-02-9