4-Methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30190-100G OR30190-25G
APOSOR30190-100GEA 52.6 EUR
APOSOR30190-100G APOSOR30190-25G
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₇ClO₃S
Kookpunt: 119…122 °C/0,4mmHg
Smeltpunt: 39…43 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007446
CAS nummer: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
UN: 3261
ADR: 8,II