4-Chlorophenyl isothiocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Chlorophenylisothiocyanate, 1-Chloro-4-isothiocyanatobenzene
OR30198-25G OR30198-100G
APOSOR30198-25GEA 110 EUR
APOSOR30198-25G APOSOR30198-100G
4-Chlorophenyl isothiocyanate 98%
4-Chlorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄ClNS
Kookpunt: 135…136 °C/24mmHg
Smeltpunt: 42…46 °C
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004810
CAS nummer: 2131-55-7
EINECS: 218-358-3
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III