2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302007-1G OR302007-5G
APOSOR302007-1GEA 83.3 EUR
APOSOR302007-1G APOSOR302007-5G
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
Formule: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Smeltpunt: 139…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037866
CAS nummer: 207799-10-8