2-Amino-4-methylbenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30201-1G OR30201-5G OR30201-25G
APOSOR30201-1GEA 22 EUR
APOSOR30201-1G APOSOR30201-5G APOSOR30201-25G
2-Amino-4-methylbenzonitrile
2-Amino-4-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
Smeltpunt: 91…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173706
CAS nummer: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III