3'-Bromoacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR30202-100G
OR30202-25G
OR30202-500G
APOSOR30202-100GEA
65.8
EUR
APOSOR30202-100G
APOSOR30202-25G
APOSOR30202-500G
3'-Bromoacetophenone
3'-Bromoacetophenone
Formule:
C₈H₇BrO Kookpunt: 79…81 °C/2mmHg Smeltpunt: 44508 °C Dichtheid: 1,505 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 112 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000083 CAS nummer: 2142-63-4 EINECS: 218-396-0 |